Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethylene ≥96.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (E)-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethene

B2003-1G
TCIAB2003-1GEA 59.4 EUR InStock
TCIAB2003-1G
trans-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethylene ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
trans-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethylene


Formule: C₂₆H₂₂P₂
MW: 396,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063219
Numéro CAS: 983-81-3
EINECS: 213-570-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric back titration) min. 96.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité