Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(methylthio)(trimethylsilyl)methane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(methylthio)methyltrimethylsilane, Trimethylbis(methylthio)methylsilane

B2004-1G
TCIAB2004-1GEA 117 EUR InStock
TCIAB2004-1G
Bis(methylthio)(trimethylsilyl)methane ≥98.0% (par GC)
Bis(methylthio)(trimethylsilyl)methane


Formule: C₆H₁₆S₂Si
MW: 180,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631301
Numéro CAS: 37891-79-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité