Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorobutyldiméthylsilane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

B2010-25ML
TCIAB2010-25MLEA 113 EUR InStock
TCIAB2010-25ML
Chlorobutyldiméthylsilane ≥97.0% (par GC)
Chlorobutyldiméthylsilane


Formule: C₆H₁₅ClSi
Point d'ébullition: 138°C
Densité: 0,8766 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 27°C
Numéro MDL: MFCD00015727
Numéro CAS: 1000-50-6
EINECS: 423-700-1
ONU: 2986
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb24dc84270e5abff43222597ddfa184ba7189a8&vid=cb24dc84270e5abff43222597ddfa184ba7189a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité