Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromothioanisole ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B2024-25G
TCIAB2024-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAB2024-25G
4-Bromothioanisole ≥99.0% (par GC)
4-Bromothioanisole


Formule: C₇H₇BrS
Point d'ébullition: 250°C
Point de fusion: 35 °C
Densité: 1,4584 g/cm³ (39 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000102
Numéro CAS: 104-95-0
EINECS: 203-255-8
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ccd70672c353303758970167396cc844ebc8df58&vid=ccd70672c353303758970167396cc844ebc8df58&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité