Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

B2033-1G
TCIAB2033-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAB2033-1G
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid


Formule: C₉H₆O₂S
Numéro MDL: MFCD00051636
Numéro CAS: 6314-28-9
Merck Index: 14,09345
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10c6be2b11a5df5918dbd8dc79b934c3d1582fa8&vid=10c6be2b11a5df5918dbd8dc79b934c3d1582fa8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité