Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R,R)-(+)-Bis(ɑ-methylbenzyl)amine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R,R)-Bis(alpha-methylbenzyl)amine Hydrochloride, (R,R)-(+)-Bis(1-phenylethyl)amine Hydrochloride

B2034-5G
TCIAB2034-5GEA 348 EUR InStock
TCIAB2034-5G
(R,R)-(+)-Bis(ɑ-methylbenzyl)amine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(R,R)-(+)-Bis(alpha-methylbenzyl)amine hydrochloride


Formule: C₁₆H₁₉N
MW: 261,79 g/mol
Numéro MDL: MFCD00216672
Numéro CAS: 82398-30-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +70.0 to +76.0 deg (C=3, EtOH)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité