Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Butylbenzylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

B2043-25ML
TCIAB2043-25MLEA 156 EUR InStock
TCIAB2043-25ML
N-Butylbenzylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
N-Butylbenzylamine


Formule: C₁₁H₁₇N
Point d'ébullition: 182°C
Point d'éclair: 94°C
Numéro MDL: MFCD00009427
Numéro CAS: 2403-22-7
EINECS: 219-287-0
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=feee58dc45eeeb99d1f733054184fb10d920d8d0&vid=feee58dc45eeeb99d1f733054184fb10d920d8d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité