Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 6-bromohexanoyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

B2049-25G
TCIAB2049-25GEA 77 EUR InStock
TCIAB2049-25G
Chlorure de 6-bromohexanoyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 6-bromohexanoyle


Formule: BrH₂C(CH₂)₄COOCl
MW: 213,5 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C (1013 hPa)
Densité: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000761
Numéro CAS: 22809-37-6
EINECS: 245-236-7
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e6799a0710026f18535e811f6dc199f8925349a&vid=2e6799a0710026f18535e811f6dc199f8925349a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité