Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Methyl-3,5-bis(tert-butyldiphenylsilyloxy)benzoate ∼20% ∼0.28 mol/L dans le toluène

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,5-Bis(tert-butyldiphenylsilyloxy)benzoic Acid Methyl Ester

B2051-25G
TCIAB2051-25GEA 1460 EUR InStock
TCIAB2051-25G
Methyl-3,5-bis(tert-butyldiphenylsilyloxy)benzoate ∼20% ∼0.28 mol/L dans le toluène
Methyl-3,5-bis(tert-butyldiphenylsilyloxy)benzoate


Formule: C₄₀H₄₄O₄Si₂
MW: 644,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093439
Numéro CAS: 182250-68-6
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0% (not include Toluene)
Evaporation residue 19.6 to 21.6 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité