Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

(3,5-Bis{[(2-méthyl-2-propanyl)(diphényl)silyl]oxy}phényl)méthanol ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B2052-1G
TCIAB2052-1GEA 102 EUR InStock
TCIAB2052-1G
(3,5-Bis{[(2-méthyl-2-propanyl)(diphényl)silyl]oxy}phényl)méthanol ≥95.0% (par GC)
(3,5-Bis{[(2-méthyl-2-propanyl)(diphényl)silyl]oxy}phényl)méthanol


Formule: C₃₉H₄₄O₃Si₂
MW: 616,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093440
Numéro CAS: 182250-70-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 106.0 to 111.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité