Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Biphenyl-2,2'-dicarboxaldehyde ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Diphenaldehyde, 2,2'-Diformylbiphenyl, Diphenyl-2,2'-dicarboxaldehyde, [1,1'-Biphenyl]-2,2'-dicarbaldehyde

B2056-100MG
TCIAB2056-100MGEA 181 EUR InStock
TCIAB2056-100MG
Biphenyl-2,2'-dicarboxaldehyde ≥97.0% (par GC)
Biphenyl-2,2'-dicarboxaldehyde


Formule: C₁₄H₁₀O₂
MW: 210,23 g/mol
Point d'ébullition: 179°C
Numéro MDL: MFCD00142732
Numéro CAS: 1210-05-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 62.0 to 65.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité