Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-1H-indole ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-1H-indole

B2057-1G
TCIAB2057-1GEA 194 EUR InStock
TCIAB2057-1G
3-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-1H-indole ≥95.0% (par GC)
3-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-1H-indole


Formule: C₁₇H₂₆BrNSi
MW: 352,39 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02093441
Numéro CAS: 148249-36-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 63.0 to 66.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité