Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 3-bromopropionyle ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Bromopropanoyl chloride

B2065-25G
TCIAB2065-25GEA 165 EUR InStock
TCIAB2065-25G
Chlorure de 3-bromopropionyle ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 3-bromopropionyle


Formule: BrH₂CCH₂COOCl
MW: 171,42 g/mol
Point d'ébullition: 55 °C (1013 hPa)
Densité: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000746
Numéro CAS: 15486-96-1
EINECS: 239-515-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb3842502e41cf6b72babd9bc457ce803d80e239&vid=eb3842502e41cf6b72babd9bc457ce803d80e239&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité