Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Bis[4-(di-p-tolylamino)styryl]benzene ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,4-Bis[2-[4-[N,N-di(p-tolyl)amino]phenyl]vinyl]benzene, 4,4'-(1,4-Phenylenedivinyl)bis[N,N-di(p-tolyl)aniline]

B2080-1G
TCIAB2080-1GEA 224 EUR InStock
TCIAB2080-1G
1,4-Bis[4-(di-p-tolylamino)styryl]benzene ≥98.0% (par HPLC)
1,4-Bis[4-(di-p-tolylamino)styryl]benzene


Formule: C₅₀H₄₄N₂
MW: 672,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD03844769
Numéro CAS: 55035-43-3
EINECS: 259-446-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 220.0 to 226.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité