1,4-Diacetoxy-2-butyne 95,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Synonyms: But-2-yne-1,4-diyl diacetate, 2-Butyne-1,4-diol Diacetate, Bis(acetoxymethyl)acetylene
B2087-25G
TCIAB2087-25GEA 102 EUR InStock
TCIAB2087-25G
1,4-Diacetoxy-2-butyne 95,0 GC_ASSAY_METHOD
1,4-Diacetoxy-2-butyne
Formule: C₈H₁₀O₄
MW: 170.16 g/mol
Point d'ébullition: 235°C
Numéro MDL: MFCD00014982
Numéro CAS: 1573-17-7
EINECS: 216-394-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Freezing point 23.0 to 26.0 deg-C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité