Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S,S)-1,2-Bis[(tert-butyl)methylphosphino]ethane bis(borane)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S,S)-1,2-Bis[boranato(tert-butyl)methylphosphino]ethane, Borane - (S,S)-1,2-Bis[(tert-butyl)methylphosphino]ethane Complex

B2089-100MG
TCIAB2089-100MGEA 218 EUR InStock
TCIAB2089-100MG
(S,S)-1,2-Bis[(tert-butyl)methylphosphino]ethane bis(borane)
(S,S)-1,2-Bis[(tert-butyl)methylphosphino]ethane bis(borane)


Formule: C₁₂H₃₄B₂P₂
MW: 261,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD03844770
Numéro CAS: 203000-48-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Specific rotation [a]20/D -6.0 to -10.0 deg (C=1,chloroform)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité