Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tri-n-octyl borate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Boric Acid Tri-n-octyl Ester

B2095-25G
TCIAB2095-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAB2095-25G
Tri-n-octyl borate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tri-n-octyl borate


Formule: C₂₄H₅₁BO₃
MW: 398,48 g/mol
Point d'ébullition: 379°C
Point d'éclair: 188°C
Numéro MDL: MFCD00027324
Numéro CAS: 2467-12-1
EINECS: 219-580-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité