Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tridecyl borate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Boric Acid Tridecyl Ester

B2096-5G
TCIAB2096-5GEA 126 EUR InStock
TCIAB2096-5G
Tridecyl borate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tridecyl borate
CAS Number: 20236-81-1
MDL Number: MFCD00026531
Molecular Formula: C30H63BO3
Molecular Weight: 482.64
Purity/Analysis Method: >98.0% (T)
Form: Clear Liquid
Boiling point (°C): 258
Specific Gravity (20/20): 0.85

Other Product Names / Synonyms: Boric Acid Tridecyl Ester


Formule: C₃₀H₆₃BO₃
MW: 482,64 g/mol
Point d'ébullition: 258 °C
Densité: 0.85 (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00026531
Numéro CAS: 20236-81-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity/Analysis Method >98.0% (T)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité