Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tritetradecyl borate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Boric Acid Tritetradecyl Ester

B2097-25G
TCIAB2097-25GEA 125 EUR InStock
TCIAB2097-25G
Tritetradecyl borate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tritetradecyl borate


Formule: C₄₂H₈₇BO₃
MW: 650,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797053
Numéro CAS: 23162-15-4
EINECS: 245-467-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot MEK almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité