Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phénylselenol ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

B2105-5G
TCIAB2105-5GEA 185 EUR InStock
TCIAB2105-5G
Phénylselenol ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Phénylselenol


Formule: C₆H₆Se
MW: 157,07 g/mol
Point d'ébullition: 183°C
Densité: 1,5057 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 70°C
Numéro MDL: MFCD00000001
Numéro CAS: 645-96-5
EINECS: 211-457-2
ONU: 3440
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afbc474d1898c8c2f8831ad433c23d3915debf40&vid=afbc474d1898c8c2f8831ad433c23d3915debf40&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Iodometric back titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité