Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(+/-)-ɑ-Bisabolol ≥80.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: rel-(R)-6-Methyl-2-((R)-4-methylcyclohex-3-en-1-yl)hept-5-en-2-ol, 6-Methyl-2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-hepten-2-ol

B2119-25ML
TCIAB2119-25MLEA 75.9 EUR InStock
TCIAB2119-25ML
(+/-)-ɑ-Bisabolol ≥80.0% (par GC)
(+/-)-alpha-Bisabolol


Formule: C₁₅H₂₆O
MW: 222,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00129082
Numéro CAS: 515-69-5
EINECS: 208-205-9
Merck Index: 14,01241
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité