Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3,5-bis(4-nitrophénoxy)benzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

B2120-5G
TCIAB2120-5GEA 213 EUR InStock
TCIAB2120-5G
Acide 3,5-bis(4-nitrophénoxy)benzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 3,5-bis(4-nitrophénoxy)benzoïque


Formule: C₁₉H₁₂N₂O₈
MW: 396,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093450
Numéro CAS: 173550-33-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 229.0 to 233.0 deg-C
Solubility in hot DMF almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité