Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-4-Benzyloxymethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B2136-1G
TCIAB2136-1GEA 89.1 EUR InStock
TCIAB2136-1G
(R)-4-Benzyloxymethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane ≥97.0% (par GC)
(R)-4-Benzyloxymethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane


Formule: C₁₃H₁₈O₃
MW: 222,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066533
Numéro CAS: 14347-83-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -18.0 to -21.0 deg (neat)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité