Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Monosodium bromoisocyanurate hydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

B2148-25G
TCIAB2148-25GEA 106 EUR InStock
TCIAB2148-25G
Monosodium bromoisocyanurate hydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Monosodium bromoisocyanurate hydrate


Formule: C₃H₂BrN₃O₃
Numéro MDL: MFCD04037229
Numéro CAS: 164918-61-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 % (calcd.on ann. substance)
Water (Vaporization methoed) max. 13.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité