Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure de 3-fluorophénéthyle ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(2-Bromoethyl)-3-fluorobenzene

B2159-5G
TCIAB2159-5GEA 83.6 EUR InStock
TCIAB2159-5G
Bromure de 3-fluorophénéthyle ≥97.0% (par GC)
Bromure de 3-fluorophénéthyle


Formule: C₈H₈BrF
MW: 203,05 g/mol
Point d'ébullition: 94°C
Numéro MDL: MFCD03095397
Numéro CAS: 25017-13-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03084c960b29c61154757145ffb359c621dde532&vid=03084c960b29c61154757145ffb359c621dde532&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité