Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de benzyldodécyldiméthylammonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Benzyldimethyldodecylammonium chloride, Dodecyldimethylbenzylammonium chloride, Benzyldodecyldimethylammonium chloride dihydrate

B2171-25G
TCIAB2171-25GEA 55 EUR InStock
TCIAB2171-25G
Chlorure de benzyldodécyldiméthylammonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Chlorure de benzyldodécyldiméthylammonium


Formule: C₂₁H₃₈ClN·2H₂O
MW: 339,99 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00137276
Numéro CAS: 147228-80-6
EINECS: 205-351-5
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
Water 8.0 to 11.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité