Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Boc-Glu-OH ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

B2177-25G
TCIAB2177-25GEA 68.2 EUR InStock
TCIAB2177-25G
Boc-Glu-OH ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Boc-Glu-OH


Formule: C₁₀H₁₇NO₆
Numéro MDL: MFCD00037297
Numéro CAS: 2419-94-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -10.0 to -18.0 deg (C=1, MeOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité