Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isocyanure de benzyle ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B2185-1G B2185-5G
TCIAB2185-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAB2185-1G TCIAB2185-5G
Isocyanure de benzyle ≥96.0% (par GC)
Isocyanure de benzyle


Formule: C₈H₇N
MW: 117,15 g/mol
Point d'ébullition: 106°C
Point d'éclair: 79°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00000004
Numéro CAS: 10340-91-7
EINECS: 233-738-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=000b3aca719d475b61f64c3ff6f8963a814cc0df&vid=000b3aca719d475b61f64c3ff6f8963a814cc0df&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité