Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Bis(4-bromobenzyl)amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

B2191-5G
TCIAB2191-5GEA 179 EUR InStock
TCIAB2191-5G
N,N-Bis(4-bromobenzyl)amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N,N-Bis(4-bromobenzyl)amine


Formule: C₁₄H₁₃Br₂N
MW: 355,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093622
Numéro CAS: 24898-17-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité