Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure de 1-butyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium bromide

B2193-5G
TCIAB2193-5GEA 20.9 EUR InStock
TCIAB2193-5G
Bromure de 1-butyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bromure de 1-butyl-3-méthylimidazolium


Formule: C₈H₁₅BrN₂
MW: 219,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD03427611
Numéro CAS: 85100-77-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88cc3827f68178b9d646d36fa33f01e664f5972f&vid=88cc3827f68178b9d646d36fa33f01e664f5972f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité