Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

4-tert-Butylcalix[5]arene ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Penta-tert-butyl(pentahydroxy)calix[5]arene

B2221-100MG
TCIAB2221-100MGEA 82.5 EUR InStock
TCIAB2221-100MG
4-tert-Butylcalix[5]arene ≥98.0% (par HPLC)
4-tert-Butylcalix[5]arene


Formule: C₅₅H₇₀O₅
MW: 811,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00210028
Numéro CAS: 81475-22-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b427a8a18b558d81e5833d7c6e4018cc7adc016&vid=8b427a8a18b558d81e5833d7c6e4018cc7adc016&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité