Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromo-3,5-dichlorobenzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B2223-25G
TCIAB2223-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAB2223-25G
1-Bromo-3,5-dichlorobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-3,5-dichlorobenzène


Formule: C₆H₃BrCl₂
Point d'ébullition: 227 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 82…84 °C
Numéro MDL: MFCD00000584
Numéro CAS: 19752-55-7
EINECS: 243-270-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8392eef9f1de20f063f75ac9da6c46a55596a942&vid=8392eef9f1de20f063f75ac9da6c46a55596a942&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité