Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl bis(trifluoromethanesulphonate) ≥96.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (R)-(-)-1,1'-Binaphthol-2,2'-bis(trifluoromethanesulphonate), (R)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol Bis(trifluoromethanesulphonate), (R)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol bis(trifluoromethanesulphonate), (R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diyl bis(trifluoromethanesulphonate)

B2230-1G
TCIAB2230-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAB2230-1G
(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl bis(trifluoromethanesulphonate) ≥96.0% (par HPLC)
(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl bis(trifluoromethanesulphonate)


Formule: C₂₂H₁₂F₆O₆S₂
MW: 550,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00274615
Numéro CAS: 126613-06-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Melting point 82.0 to 87.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -135 to -154 deg (C=1,THF)
Lambda max. 215.0 to 225.0 nm (CH3CN)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité