Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylbis(trifluoromethanesulphonate) ≥93.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (S)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol bis(trifluoromethanesulphonate), (S)-[1,1-Binaphthalene]-2,2-diyl bis(trifluoromethanesulphonate), (S)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol Bis(trifluoromethanesulphonate)

B2231-1G
TCIAB2231-1GEA 80.3 EUR InStock
TCIAB2231-1G
(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylbis(trifluoromethanesulphonate) ≥93.0% (par HPLC)
(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylbis(trifluoromethanesulphonate)


Formule: C₂₂H₁₂F₆O₆S₂
MW: 550,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00274615
Numéro CAS: 128544-05-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +135.0 to +154.0 deg (C=1,THF)
Lambda max. 215.0 to 225.0 nm (CH3CN)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité