Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-11-bromoundecanoate ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 11-bromoundecanoate, 11-Bromoundecanoic Acid Ethyl Ester

B2242-5G
TCIAB2242-5GEA 68.2 EUR InStock
TCIAB2242-5G
Ethyl-11-bromoundecanoate ≥96.0% (par GC)
Ethyl-11-bromoundecanoate


Formule: C₁₃H₂₅BrO₂
MW: 293,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045048
Numéro CAS: 6271-23-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité