Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(ethylenediamine)palladium(II) dichloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(ethylenediamine)dichloropalladium(II), Dichlorobis(ethylenediamine)palladium(II)

B2244-1G
TCIAB2244-1GEA 208 EUR InStock
TCIAB2244-1G
Bis(ethylenediamine)palladium(II) dichloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(ethylenediamine)palladium(II) dichloride


Formule: C₄H₁₆Cl₂N₄Pd
MW: 297,52 g/mol
Numéro MDL: MFCD03844778
Numéro CAS: 16483-18-4
EINECS: 240-538-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité