Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-p-toluenesulphonamide ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-4-methylbenzenesulphonamide

B2263-25G
TCIAB2263-25GEA 110 EUR InStock
TCIAB2263-25G
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-p-toluenesulphonamide ≥97.0% (par HPLC)
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-p-toluenesulphonamide


Formule: C₁₁H₁₇NO₄S
MW: 259,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020582
Numéro CAS: 7146-67-0
EINECS: 230-455-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité