Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-aspartic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Boc-L-aspartic Acid, Boc-Asp-OH

B2270-5G
TCIAB2270-5GEA 46.2 EUR InStock
TCIAB2270-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-aspartic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-aspartic acid


Formule: C₉H₁₅NO₆
MW: 233,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037279
Numéro CAS: 13726-67-5
EINECS: 237-294-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -3.0 to -7.0 deg (C=1, MeOH)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité