Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(2-dimethylaminoethyl)disulphide dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2'-Dithiobis(N,N-dimethylethylamine) Dihydrochloride

B2272-25G
TCIAB2272-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAB2272-25G
Bis(2-dimethylaminoethyl)disulphide dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bis(2-dimethylaminoethyl)disulphide dihydrochloride


Formule: C₈H₂₀N₂S₂
MW: 281,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00190681
Numéro CAS: 17339-60-5
EINECS: 405-300-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité