Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-tert-Butoxy-4-chlorobenzene ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B2278-25G
TCIAB2278-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAB2278-25G
1-tert-Butoxy-4-chlorobenzene ≥95.0% (par GC)
1-tert-Butoxy-4-chlorobenzene


Formule: C₁₀H₁₃ClO
Numéro MDL: MFCD04038411
Numéro CAS: 18995-35-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité