trans-2-Butene-1,4-bis(triphenylphosphonium chloride) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Butene-1,4-bis(triphenylphosphonium chloride)
B2286-5G
TCIAB2286-5GEA 245 EUR InStock
TCIAB2286-5G
trans-2-Butene-1,4-bis(triphenylphosphonium chloride) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
trans-2-Butene-1,4-bis(triphenylphosphonium chloride)
Formule: C₄₀H₃₆Cl₂P₂
MW: 649,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD00031713
Numéro CAS: 106423-29-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e0f1d95cf820578eefb5dae749d2a317522b331&vid=9e0f1d95cf820578eefb5dae749d2a317522b331&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité