Bis(trifluoromethanesulphonyl)methyltetrafluorophenyl polystyrene resin 0,9 - 1,2 mmol/g, "cross-linked" 2% DVB (200-400 mesh)
Fournisseur: TCI
B2292-100MG
TCIAB2292-100MGEA 297 EUR InStock
TCIAB2292-100MG
Bis(trifluoromethanesulphonyl)methyltetrafluorophenyl polystyrene resin 0,9 - 1,2 mmol/g, "cross-linked" 2% DVB (200-400 mesh)
Bis(trifluoromethanesulphonyl)methyltetrafluorophenyl polystyrene resin
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Functionality test to pass test
Loading 0.9 to 1.2 mmol/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité