Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

N-tert-Butoxycarbonyl-N-[3-(tert-butoxycarbonylamino)propyl]glycine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Boc-N-[3-(Boc-amino)propyl]glycine, Boc-(Boc-3-aminopropyl)Gly-OH

B2293-200MG
TCIAB2293-200MGEA 290 EUR InStock
TCIAB2293-200MG
N-tert-Butoxycarbonyl-N-[3-(tert-butoxycarbonylamino)propyl]glycine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-tert-Butoxycarbonyl-N-[3-(tert-butoxycarbonylamino)propyl]glycine


Formule: C₁₅H₂₈N₂O₆
MW: 332,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797057
Numéro CAS: 192124-66-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité