(1S,2S)-N,N'-Bis(2-acetyl-3-oxo-2-butenylidene)-1,2-dimesitylethylenediaminato cobalt(II)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-AMAC
B2315-100MG
TCIAB2315-100MGEA 278 EUR InStock
TCIAB2315-100MG
(1S,2S)-N,N'-Bis(2-acetyl-3-oxo-2-butenylidene)-1,2-dimesitylethylenediaminato cobalt(II)
(1S,2S)-N,N'-Bis(2-acetyl-3-oxo-2-butenylidene)-1,2-dimesitylethylenediaminato cobalt(II)
Formule: C₃₂H₃₈CoN₂O₄
MW: 573.60 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797062
Numéro CAS: 259259-80-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Cobalt min. 10.0 %
Functionality test to pass test
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité