Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Bromopipéronal ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B2332-5G
TCIAB2332-5GEA 97.9 EUR InStock
TCIAB2332-5G
6-Bromopipéronal ≥98.0% (par GC)
6-Bromopipéronal


Formule: C₈H₅BrO₃
Numéro MDL: MFCD00022952
Numéro CAS: 15930-53-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ad983e70028bdfa300455ed6d00c01de24655a2&vid=9ad983e70028bdfa300455ed6d00c01de24655a2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité