Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzylchlorodimethylsilane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

B2334-5G
TCIAB2334-5GEA 167 EUR InStock
TCIAB2334-5G
Benzylchlorodimethylsilane ≥98.0% (par GC)
Benzylchlorodimethylsilane


Formule: C₉H₁₃ClSi
MW: 184,74 g/mol
Point d'ébullition: 211°C
Point d'éclair: 73°C
Numéro MDL: MFCD00018089
Numéro CAS: 1833-31-4
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité