Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Benzylpyrrole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B2335-5G
TCIAB2335-5GEA 118 EUR InStock
TCIAB2335-5G
1-Benzylpyrrole ≥98.0% (par GC)
1-Benzylpyrrole


Formule: C₁₁H₁₁N
MW: 157,22 g/mol
Point d'ébullition: 245°C
Point de fusion: 15°C
Point d'éclair: 46°C
Numéro MDL: MFCD00963301
Numéro CAS: 2051-97-0
EINECS: 218-137-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité