Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Bromométhyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

B2349-5G
TCIAB2349-5GEA 82.5 EUR InStock
TCIAB2349-5G
2-(Bromométhyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(Bromométhyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin


Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Point d'ébullition: 63 - 64 °C (0,005 -rr)
Numéro MDL: MFCD00044831
Numéro CAS: 2164-34-3
EINECS: 218-503-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ea40f5b675b42acb83a6f513e396aabda68e408&vid=2ea40f5b675b42acb83a6f513e396aabda68e408&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité