Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromo-4-hydroxybenzaldéhyde ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

B2350-5G
TCIAB2350-5GEA 74.8 EUR InStock
TCIAB2350-5G
3-Bromo-4-hydroxybenzaldéhyde ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-Bromo-4-hydroxybenzaldéhyde


Formule: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017348
Numéro CAS: 2973-78-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=689cfd60b226b4e0ed6bf65065b508aedd8bba87&vid=689cfd60b226b4e0ed6bf65065b508aedd8bba87&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité