Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, 6-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine

B2351-5G
TCIAB2351-5GEA 58.3 EUR InStock
TCIAB2351-5G
6-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
6-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin


Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040750
Numéro CAS: 52287-51-1
EINECS: 257-817-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b3264cdb92b41bfde87a28aedb2341e4bf873b0&vid=0b3264cdb92b41bfde87a28aedb2341e4bf873b0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité